Documentos Principais
610001
Avanti
Forceps 316SS
Avanti Research - A Croda Brand 610001
Sinônimo(s):
Forceps, Membrane Forceps 316SS
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NA.28
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 610001
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Membrane forceps are used to remove membrane type tissues.
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Retina (Philadelphia, Pa.) (2008)