F1911
Nalgene® membrane forceps
stainless steel
Sinônimo(s):
tongs, tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene DS0399-0001
Descrição geral
The unique cross-action design holds the membrane without applying pressure that may cause damage.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)