Documentos Principais
610036
Avanti
Syringe Needles (3 pack)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Extruder Syringe Needle, Replacement needle for syringe
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
embalagem
pkg of 3 ea (needles)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Replacement parts for the syringes for Avanti′s Mini-Extruder, products 610015 and 610017.
Package of 3 needles.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Extruder Washer-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610019
Extruder Washer-PTFE
Extruder Casing-SS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610026
Extruder Casing-SS
PTFE Vial (5mL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
600600
PTFE Vial (5mL)
PC Membranes 0.1um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610005
PC Membranes 0.1um
O-rings for Extruder Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610018
O-rings for Extruder
PC Membranes 0.03um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610002
PC Membranes 0.03um
Extr. Heating Block Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610024
Extr. Heating Block
PC Membranes 0.2um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610006
PC Membranes 0.2um