610002
Avanti
PC Membranes 0.03um
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.03μm 19mm (100/pk)
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
PC Membranes are the filter membranes with smooth and flat surfaces with track-etched uniform cylindrical pores.
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Aplicação
PC Membranes 0.03um has been used to extrude lipid vesicles.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PC Membrane exhibits fine mechanical properties, chemical stability, and non-auto fluorescent properties. It is extensively used for the identification of various bacteria in immunofluorescent direct count method.
Componentes
Whatman® Nuclepore polycarbonate hydrophilic membrane 800307
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)
Mechanism of four de novo designed antimicrobial peptides
Murray B, et al.
Test, 291(49), 25706- 25715 (2016)