Documentos Principais
8.18682
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Thiophene-2-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
128.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
226-452-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 105 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)CCO
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
chave InChI
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup