Documentos Principais
T27855
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneethanol
98%
Sinônimo(s):
2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
128.19
Beilstein:
106985
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
chave InChI
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at