442404
4-Bromofluorobenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-fluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
chave InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
4-Bromofluorobenzene can act like a surrogate standard for the:
- determination of toxicity of diesel and water accommodated diesel fraction (WAF), towards microalgal species like Pseudokirchneriella subcapitata and Chlorella sp.MM3, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
- determination of the chemicals like benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) and their stable carbon isotopic values, in gasoline contaminated ground-water, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?