48800
4-Bromofluorobenzene solution
certified reference material, 25,000 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 624,8240,8260
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type tuning solution
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
25,000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
chave InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)