Documentos Principais
RTC000078
Supelco
Acetona
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acetone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.02
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1006801
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Lim. expl.
13.2 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
p.e.
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9770 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Etanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1070
Etanol
2-propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1072
2-propanol
Acetona suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona