Key Documents
32293
Sigma-Aldrich
Hexano
≥99% (GC), ACS reagent, suitable for GC/MS, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Hexano, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
GC/MS: suitable
Impurezas
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
pb
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
adequação
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O hexano é um hidrocarboneto alcano que tem 5 formas estruturais isoméricas. É um líquido incolor e combustível. É um dos componentes essenciais do éter de petróleo. Ele pode ser obtido a partir do petróleo por destilação. Ele também pode ser produzido por eletrólise de butirato de potássio. Ele é amplamente utilizado como solvente orgânico para dissolver gorduras e óleos.
Aplicação
O hexano foi usado para preparar cadeias de copolímero de enxerto de poli-(dimetilsiloxano)-g-poli(metacrilato de metila). Ele foi usado para caracterização por GC/MS de óleos essenciais extraídos de várias origens.
Nota de análise
faixa de ebulição 67-69 °C min. 95%; densidade (D 20/20) 0,659-0,663
Outras notas
O artigo número 32293-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 32293-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 32293-4X2.5L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 32293-2.5L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 32293-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 32293-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 32293-6X1L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 32293-1L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Diz respeito apenas à Alemanha: unversteuert
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jonas B Nielsen et al.
Nature communications, 11(1), 6417-6417 (2020-12-20)
Pharmaceutical drugs targeting dyslipidemia and cardiovascular disease (CVD) may increase the risk of fatty liver disease and other metabolic disorders. To identify potential novel CVD drug targets without these adverse effects, we perform genome-wide analyses of participants in the HUNT
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of