Documentos Principais
320315
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥98.5%, ACS reagent
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
grau:
ACS reagent
Ensaio:
≥98.5%
p.e.:
68-70 °C (lit.)
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, ACS reagent, ≥98.5%
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
descrição
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
Impurezas
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains thiophene
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Hexano suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Hexano
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Metanol ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
179337
Metanol
Acetona ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetona
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically