Documentos Principais
EX0241
Supelco
Acetato de etila
OmniSolv®
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-500-4
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤254 nm
Absorção UV
λ: 254 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.80
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 265 nm Amax: ≤0.02
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
PFAS testing
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
EX0241P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 254 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.80AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 265 nm0.02AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off254nm maxWater (H2O)0.02% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetato de etila for extraction, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
Acetato de etila