Key Documents
330736
Sigma-Aldrich
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
166.13
Beilstein:
10355
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
pf
118 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)[C@H]2C3OC(C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C8H6O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h1-6H/t3-,4+,5-,6+
chave InChI
QQYNRBAAQFZCLF-FBXFSONDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Alysia Cox et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 142, 70-82 (2019-06-10)
Nanoparticles may provide a viable way for neuroprotective drugs to cross the blood-brain barrier (BBB), which limits the passage of most drugs from the peripheral circulation to the brain. Heterotelechelic polymer prodrugs comprising a neuroprotective model drug (adenosine) and a