Documentos Principais
HX0291
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Sinônimo(s):
n-Hexano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-777-6
Nome do produto
Hexano, HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
~3 (vs air)
pressão de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
453 °F
Lim. expl.
7.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
69 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
HX0291P-6 and HX0291P-1 are packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)95% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)99.0% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxInfrared SpectrumConformsSulfur compounds (as S)0.005% maxThiopheneTo pass testUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.30AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 240 nm0.04AU maxUV Abs. at 250 nm0.02AU maxUV Abs. at 280-400 nm0.01AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% maxWater-soluble titrable acid0.0003meq/g max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6