Documentos Principais
1.00466
Millipore
Ágar DRBC (dicloran-rosa bengala cloranfenicol) GranuCult® prime
ISO 21527-1, FDA-BAM
Sinônimo(s):
Ágar DRBC, Ágar Rosa bengala cloranfenicol modificado, Ágar dicloran-rosa bengala cloranfenicol
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
FDA-BAM
ISO 21527-1
ISO
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
pink
pH
5.4-5.8 (25 °C, 32.6 g/L in H2O)
solubilidade
32.6 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O ágar Dicloran-rosa bengala cloranfenicol (DRBC) GranuCult® prime é um ágar seletivo para a enumeração de leveduras e bolores que deterioram alimentos. O DRBC é uma modificação do ágar Rosa bengala cloranfenicol. Em comparação com RBC, o meio contém dicloran (0,002 g/L), o pH é reduzido para 5,6 e a concentração de Rosa bengala é cortada pela metade (0,025 g/L). Isso resulta em maior inibição de bactérias e leveduras. A inclusão do dicloran serve para inibir a rápida disseminação de fungos mucoráceos e restringe os tamanhos de colônias de outros gêneros, facilitando a contagem de colônias.
Aplicação
O ágar Dicloran-rosa bengala cloranfenicol GranuCult® prime é adequado para a enumeração de leveduras e bolores que deterioram alimentos.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a ligeiramente opalescente
Aspecto (cor): rosa
valor de pH (25 °C): 5,4-5,8
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Contagem de colônias (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Inóculo no meio de referência (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Contagem de colônias (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
70%Recuperação no meio de teste (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
Inóculo no meio de referência (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Contagem de colônias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Recuperação no meio de teste (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 50%
Inóculo no meio de referência (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)):
Contagem de colônias (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)):
Recuperação no meio de teste (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)): ≥ 50%
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ausência de crescimento
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ausência de crescimento
Crescimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ausência de crescimento
Incubação: 5 dias a 25 ± 1 °C
Uma taxa de recuperação de 50% é equivalente a um valor de produtividade de 0,5.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meio de referência: Ágar de dextrose de SABOURAUD
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3