07233
Maximum Recovery Diluent
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Peptone Saline Diluent
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 8199:2018
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L
sodium chloride, 8.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
adequação
nonselective for bacteria (General Media)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?