1.46809
Maximum Recovery Diluent
bottle volume 500 mL , filling volume
Sinônimo(s):
MRD, Peptone Saline Diluent
About This Item
Produtos recomendados
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
embalagem
pkg of 500 mL (in 500 mL bottles with screw cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
500 mL , filling volume
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1