43173
Tryptone salt diluent tablets
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
Maximum recovery diluent tablets
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 6887-2:2017
according to ISO 6887-3:2017
according to ISO 6887-4:2017
according to ISO 6887-5:2017
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
tablet
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
sodium chloride, 8.5 g/L
tryptone, 1 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
adequação
Escherichia coli
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
Categorias relacionadas
Aplicação
Embalagem
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?