1.46368
Buffered NaCl-Peptone Solution
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Sinônimo(s):
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP
USP
Nível de qualidade
descrição
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Formulário
liquid
prazo de validade
270 days
Características
closure type Blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
pack of 6 bottles
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.