Key Documents
1.46419
Millipore
Solução de NaCl-peptona tamponada
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Água peptonada salina tamponada, solução de cloreto de sódio-peptona tamponada
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
EP 2.6.13
Nível de qualidade
descrição
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
single packed of 200 mL (in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
250 mL
volume do frasco
200 mL , filling volume
pH
7.0
aplicação(ões)
cosmetics
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
A solução de NaCl-peptona tamponada foi projetada para a análise microbiológica de produtos farmacêuticos não estéreis. O baixo teor de peptona, juntamente com tampão de fosfato e cloreto de sódio na solução mantém a viabilidade de microrganismos presentes sem promover o seu crescimento.
Aplicação
A solução de NaCl-peptona tamponada é usada para análise microbiológica de produtos farmacêuticos não estéreis, como soluções para preparo de amostras, diluição ou solução de lavagem.
Características e benefícios
Nossos meios prontos para uso oferecem o mais alto nível de qualidade e confiança nos testes. Eles foram formulados e testados para atender aos requisitos das farmacopeias. Nossos meios são produzidos em um centro de produção com certificação ISO 9001 e controle ambiental. Cada lote passa por um procedimento rigoroso de controle de qualidade (CQ), incluindo testes de pH, esterilidade e promoção do crescimento. Nossa abordagem de fabricação garante o mais alto nível de transparência para os nossos meios e líquidos de enxágue, melhorando assim a precisão e reduzindo significativamente o risco de interpretações erradas e resultados falsos.