1.46408
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Nível de qualidade
descrição
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
embalagem
single packed of 300 mL (in 500 ml bottle with blue flip cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
300 mL , filling volume
pH
7.0
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.