Key Documents
1.00467
Millipore
Ágar rosa de bengala com cloranfenicol (RBC) GranuCult® plus
for yeasts, for molds, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Meio de leveduras e bolores, Ágar RBC
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
embalagem
pkg of -500 g
condição de armazenamento
dry media (Tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
pink
pH
7.0-7.4 (25 °C, 33.2 g/L in H2O)
solubilidade
33.2 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O ágar rosa de bengala com cloranfenicol GranuCult® plus é um ágar seletivo para a contagem de leveduras e bolores em alimentos. O pH neutro em combinação com cloranfenicol suprime o crescimento da maioria das bactérias. O rosa-bengala, absorvido pelos fungos no nível intracelular, restringe o tamanho e a propagação dos bolores, evitando o crescimento excessivo de espécies de crescimento lento por espécies luxuriantes.
Aplicação
O ágar rosa-bengala cloranfenicol GranuCult® plus é adequado para a contagem de leveduras e bolores em alimentos, especialmente alimentos proteicos.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): turvo
Aspecto (cor): rosa para vermelho
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Inóculo no meio de referência (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10-100
Contagem de colônias (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Contagem de colônias (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50%
Recuperação no meio de teste (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 50%
Crescimento (Mucor racemosus ATCC 42647): satisfatório a bom
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): nenhum
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): nenhum
Incubação: 5 dias; 22 °C; aeróbia.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3