Key Documents
1.05448
Millipore
Ágar de mosto
GranuCult® plus, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Sinônimo(s):
Meio de leveduras e bolores, Meio seletivo para leveduras e bolores
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
granular
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® plus
condição de armazenamento
dry media (Store tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
5.0 (30 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
55 g/L
densidade volumétrica
520 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O ágar de mosto é usado para o cultivo, isolamento e enumeração ou enriquecimento de leveduras. A adição de determinados corantes indicadores ao meio permite a diferenciação entre colônias de leveduras e bactérias. A flora bacteriana que acompanha é suprimida fracamente por um valor de pH de 5,0 e amplamente suprimida por um pH de 3,5.
Aplicação
O ágar de mosto é adequado para o cultivo, isolamento e enumeração ou enriquecimento de fungos, especialmente de leveduras.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos•Alto número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite que muitos suplementos sejam incluídos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarronzado
Comportamento de solidificação (2 horas, 45 °C): líquido
Valor de pH (25 °C): 4,8-5,2
Recuperação no meio de teste (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): ≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 70%
Crescimento (Geotrichum candidum DSM 1240): bom a muito bom
Crescimento (Penicillium commune ATCC 10428): razoável a muito bom
Crescimento (Aspergillus brasiliensis (anteriormente conhecido como A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): bom a muito bom
Crescimento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): razoável a bom
Incubação: 7 dias; 28 °C; aeróbica (leveduras 3 dias).
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3