Documentos Principais
1.12588
Millipore
Caldo de laurilsulfato + MUG Fluorocult®
according to ISO 11866, FDA-BAM, for Escherichia coli, for coliforms, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar seletivo para coliformes, Caldo de lauril sulfato Fluorocult®, Caldo de laurilsulfato Fluorocult®, Meio LST-MUG
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
FDA-BAM
GB 4789.36-2016
according to ISO 11866
Nível de qualidade
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
FluoroCult®
condição de armazenamento
protect from light (Keep tightly closed and dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
6.6-7.0 (25 °C, 36.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
36.5 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
coliforms
Descrição geral
Caldo Fluorocult Lauril® Sulfato + MUG (de acordo com ISO 11866 e FDA-BAM) é usado para examinar Escherichia coli em alimentos, leite e produtos lácteos. O lauril sulfato inibe o crescimento da flora microbiana indesejável. A presença de E. coli é indicada por fluorescência sob uma lâmpada UV de comprimento de onda longo. Uma reação de indol positiva e formação de gás devido à fermentação da lactose confirmam os resultados.
Aplicação
O caldo Fluorocult® Lauril Sulfato + MUG é adequado para o exame de E. coli em alimentos, leite e produtos lácteos.
Características e benefícios
  • Os meios de cultura fluorogênicos Fluorocult® oferecem testes de cultura rápidos e confiáveis
  • Alternativas eficientes aos métodos microbiológicos convencionais para a detecção rápida e sensível de bactérias
  • Oferece meios de cultura granulados superiores
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote a lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarelada a marrom-amarelada
Valor de pH (25 °C): 6,6-7,0
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1E+04
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): bom a muito bom
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): bom a muito bom
Crescimento (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): bom a muito bom
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibição total a parcial
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inibição total a parcial
Gás (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gás (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gás (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Gás (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gás (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gás (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Fluorescência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Fluorescência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluorescência (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Fluorescência (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Fluorescência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Fluorescência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Formação de indóis (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Formação de indóis (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Formação de indóis (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)): +
Formação de indóis (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): -
Formação de indóis (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Formação de indóis (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Incubação: 24 ± 2 a 48 ± 2 horas a 30 ± 1 °C, aeróbia
Informações legais
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2