H3128
Calconcarboxylic acid
suitable for use as an indicator for the titration of calcium
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Patton and Reeder’s reagent
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
300 °C
solubilidade
1 M NaOH: 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2c(N=Nc3c(O)cc(c4ccccc34)S(O)(=O)=O)c1O
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)/b23-22-
chave InChI
MVQBFZXBLLMXGS-FCQUAONHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?