Voltar
Calconcarboxylic acid
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Patton and Reeder’s reagent
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
21
H
14
N
2
O
7
S
Número CAS:
3737-95-9
Peso molecular:
438.41
Número CE:
223-117-0
Products
Categoria de produto
stains (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Peso da fórmula
Nível de qualidade
Aplicação
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
H3128
Calconcarboxylic acid,
suitable for use as an indicator for the titration of calcium