46023
Fenthion-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
chave InChI
ZDHYERRNXRANLI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fruits and vegetables and other food matrices by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and low-pressure gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (LP-GC-TOFMS).
- Water samples by solid-phase extraction (SPE), liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (LC-QqQ-MS/MS) and LC coupled to hybrid QTOF-MS.
- Tea samples by QuEChERS extraction, liquid-liquid extraction (LLE) cleanup and analysis using GC-MS/MS equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)