32374
Fenthion oxon sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(C)=O)C=C1
InChI
1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3
chave InChI
GTZCKTIZOGTWQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (LC–QqQ-MS) and liquid chromatography coupled with hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometry(LC–QTOF-MS).
- High performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) and atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometric detection (HPLC-APCI).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)