33818
5-Hydroxythiabendazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(4-Thiazolyl)-5-benzimidazolol, 5-Hydroxy-2-(4-thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
chave InChI
VNENJHUOPQAPAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?