32544
Fenbendazole sulfone
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Benzenesulfonyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl 5-(phenylsulfonyl)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
chave InChI
UAFDGCOOJPIAHN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?