35404
5-Hydroxymebendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl 5-[(RS)-α-hydroxybenzyl]-1H-benzimidazole-2-carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
chave InChI
IIQKUGXEGMZCLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?