33870
2-NP-AHD
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1)NC(N1/N=C/C2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+
chave InChI
FULJCJZKZXOFQZ-VZUCSPMQSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Honey by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction followed by liquid chromatography-tandem spectrometry (LC-MS/MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection and visualized microarray screen assay.
- Animal-derived foods by water-compatible molecularly imprinted solid-phase extraction (SPE) and high performance LC with MS/MS.
- Katla fish (Katla katla) and Bagda shrimp (Penious monodon) by ultra-performance LC-MS/MS.
Outras notas
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?