Documentos Principais
33869
Supelco
2-NP-AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
334.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+
chave InChI
PCYAMVONOKWOLP-CXUHLZMHSA-N
Aplicação
2-NP-AMOZ may be used as a reference standard in the determination of 2-NP-AMOZ in aquatic products using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Derivatized standard for the assay of metabolites of furazolidone and furaltadone in animal tissue by LC/MS
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Furaltadone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46289
Furaltadone
AMOZ-d5 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33881
AMOZ-d5
Sulfamethazine VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46802
Sulfamethazine
E Horne et al.
The Analyst, 121(10), 1463-1468 (1996-10-01)
Studies undertaken using radiolabelled furazolidone have demonstrated the covalent binding of residues of the drug to cellular protein in vivo. A portion of these bound residues and those formed by furaltadone, a related nitrofuran drug, possess intact side-chains, 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Determination of nitrofurans metabolites residues in aquatic products by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Zhang Y, et al.
Food Chemistry, 192, 612-617 (2016)
Sara E McNamee et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 562-572 (2017-01-13)
Practical solutions for multiple antibiotic determination in food are required by the food industry and regulators for cost-effective screening purposes. This study describes the feasibility in development and preliminary performance of a novel multispot nanoarray for antibiotic screening in honey.