Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
T9900
Sigma-Aldrich
Tricosanoato de metila
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido tricosanoico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)21COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
368.64
Beilstein:
1796627
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
53-56 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
agriculture
general analytical
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
chave InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tricosanoato de metila, também conhecido como éster metílico do ácido tricosanóico, representa a forma de éster metílico de ácido graxo (FAME) do ácido tricosanóico. Esse éster metílico de ácido graxo de cadeia longa com número ímpar é atípico em muitos sistemas biológicos, o que o torna valioso como biomarcador. O ácido tricosanóico é sintetizado naturalmente em determinadas plantas e mamíferos, inclusive em humanos, onde predomina como lipídio da pele. Ele pode ser encontrado acilado a vários glico, fosfo e esfingolipídios, incluindo gangliosídeos. Esse ácido graxo é importante em aplicações de pesquisa bioquímica, lipidômica e metabolômica.
Aplicação
O tricosanoato de metila tem sido usado como um padrão interno para quantificar ácidos graxos ou ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs).
Características e benefícios
  • Molécula de alta qualidade adequada para várias aplicações de pesquisa
  • Comumente empregada em estudos metabolômicos e bioquímicos
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K E Aarak et al.
Food & function, 5(9), 2331-2337 (2014-08-01)
The aim of the present work was to study the effect of a broccoli phytochemical extract (Br-ex) on the release of fatty acids (FA) from salmon muscle (SM) and salmon oil (SO) during in vitro digestion. The hypothesis of the
Lihong Zhou et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2331-2347 (2015-04-01)
Silkworm (Bombyx mori) is a lepidopteran-holometabolic model organism. To understand its developmental biochemistry, we characterized the larval hemolymph metabonome from the third instar to prepupa stage using (1)H NMR spectroscopy whilst hemolymph fatty acid composition using GC-FID/MS. We unambiguously assigned
Ana Beatriz Zanqui et al.
Food chemistry, 188, 452-458 (2015-06-05)
Flaxseed (Linum usitatissimum L.) oil was obtained via subcritical n-propane fluid extraction (SubFE) under different temperatures and pressures with an average yield of 28% and its composition, purity and oxidative stability were compared to oils obtained via conventional solvent extraction
Dan Li et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2237-2254 (2015-03-19)
Atherosclerosis resulting from hyperlipidemia causes many serious cardiovascular diseases. To understand the systems changes associated with pathogenesis and progression of atherosclerosis, we comprehensively analyzed the dynamic metabonomic changes in multiple biological matrices of LDLR(-/-) mice using NMR and GC-FID/MS with
Protocolos
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis