PHR3835
Tricosanoato de metila
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido tricosanoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1438205
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
pf
53-56 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
chave InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)