Documentos Principais
91478
Supelco
Tricosanoato de metila
analytical standard
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido tricosanoico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)21COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
368.64
Beilstein:
1796627
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Formato
neat
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
chave InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl tricosanoate may be used as an internal standard in the quantitative determination of fatty acid methyl esters present in milk samples using gas chromatography(GC) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Validation of the determination of fatty acids in milk by gas chromatography
Simionato IJ, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21, 520-524 (2010)
K E Aarak et al.
Food & function, 5(9), 2331-2337 (2014-08-01)
The aim of the present work was to study the effect of a broccoli phytochemical extract (Br-ex) on the release of fatty acids (FA) from salmon muscle (SM) and salmon oil (SO) during in vitro digestion. The hypothesis of the
Protocolos
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis