D2954600
Docosahexaenoic acid ethyl ester
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
docosahexaenoic acid ethyl ester
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
chave InChI
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)