34010
2-NP-AHD-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2-Nitrobenzylidenamino)-2,4-imidazolidinedione-[2,4,5-13C]
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O
InChI
1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+/i6+1,9+1,10+1
chave InChI
FULJCJZKZXOFQZ-OTQLJULOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?