Key Documents
32841
Supelco
2-Aminoflubendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(2-Amino-1H-benzoimidazol-5-yl)-(4-fluoro-phenyl)-methanone, 2-Amino-5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazole, Hydrolyzed flubendazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10FN3O
Número CAS:
Peso molecular:
255.25
Beilstein:
8849496
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C14H10FN3O/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(19)9-3-6-11-12(7-9)18-14(16)17-11/h1-7H,(H3,16,17,18)
chave InChI
WINHLTQNRABBSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chemical structure: benzimidazole
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)