Documentos Principais
00334
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C) sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C8H4Cl2F6N4O2S
Peso molecular:
457.12
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
200-230 °C
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Find more information here fipronil
Nota de análise
degree of 13C-enrichment ≥95.0 %
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.