AX0445
Reagent Alcohol
89.5-91.5% ethanol basis, Reagent, OmniSolv®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
grau
reagent
Nível de qualidade
Ensaio
89.5-91.5% ethanol basis
Formulário
liquid
composição
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.04% Water (H2O)
≤0.04 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤4 ppm
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.65
λ: 220 nm Amax: ≤0.35
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup