04107
Ácido fosfórico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, 85.0-88.0%
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss.
Ensaio
85.0-88.0%
Formulário
liquid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC
Impurezas
alkali phosphates, in accordance
residual solvents, in accordance
substance precip. by Ammonia, in accordance
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): in accordance
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤30 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
passes test for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Outras notas
The article number 04107-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 04107-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?