Documentos Principais
30417
Sigma-Aldrich
Ácido fosfórico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%
Sinônimo(s):
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥85%
Formulário
liquid
Impurezas
reducing impurities, in accordance
residual solvents, in accordance
substances precipitated by ammonia, in accordance
≤0.001% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% in water insoluble matters
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
p.e.
158 °C (lit.)
pf
~40 °C (lit.)
densidade
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤3 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤20 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O
adequação
passes test for appearance of solution
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Aplicação
  • Cicloanulação cooperativa ativada por RH/ácido fosfórico aquiral [3+3] de ilídeos de carbonila com monoaminas de quinona: Síntese de scaffolds de Dioxabiciclo[3.2.1]octano benzofundidos.: Este estudo demonstra o papel catalítico do ácido fosfórico em uma reação de cicloanulação [3+3], possibilitando a síntese eficiente de scaffolds orgânicos complexos (Tu et al., 2024).
Outras notas
O ácido fosfórico concentrado é aproximadamente 85% H3PO4 (aquoso).
O artigo número 30417-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 30417-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 30417-4X2.5L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 30417-2.5L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 30417-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 30417-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 30417-6X1L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 30417-1L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Internal versus external surface active sites in ZSM-5 zeolite: Part 1. Fries rearrangement catalyzed by modified and unmodified H3PO4/ZSM-5.
Ghiaci M, et al.
Applied Catalysis A: General, 298, 32-39 (2006)
D S Marinier et al.
Journal of lipid research, 29(9), 1237-1243 (1988-09-01)
In order to study the lipid composition of human white matter, we have developed a 31P NMR spectroscopy method, which allows the determination and quantitation of the main phospholipids found in biological membranes. The technique is based upon the use
P Meneses et al.
Journal of lipid research, 29(5), 679-689 (1988-05-01)
The common phospholipids from biological sources were quantitated using phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy in conjunction with an analytical reagent composed of two parts: 1) 2 ml of reagent chloroform in which was dissolved 0.01-100 mg of crude tissue
J M Fujitaki et al.
Biochemistry, 20(12), 3658-3664 (1981-06-09)
Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) is used to investigate acid-labile phosphorylation of histone H4. 31P NMR detects phosphorylated histidine residues in in vitro enzymatically phosphorylated H4. The source of kinase is nuclei from either regenerating rat liver or Walker-256
Alessio Ciulli et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(16), 4992-5000 (2006-08-04)
Mapping interactions at protein-ligand binding sites is an important aspect of understanding many biological reactions and a key part of drug design. In this paper, we have used a fragment-based approach to probe "hot spots" at the cofactor-binding site of
Protocolos
Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.