Merck
1.05056
SAFC
Potassium disulfite
E 224
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
222.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E224
Número do índice EC:
240-795-3
Nível de qualidade
forma
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
150 °C (decomposition)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
chave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Potassium disulfite shows preservative and antioxidant properties. Potassium disulfite E224 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1