1.07299
4-(Methylamino)phenol sulfate
Technipur®
Sinônimo(s):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, N-Methyl-p-aminophenol sulphate, p-Methyl aminophenol sulfate, Metol
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
989 °F
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - closed cup
Stannate (CaSnO3): Synthesis, Characterization, and Application
Headed for Sensing Photographic Developing Agent Metol
Bromate Oxidative-Coupling Reaction
of Metol with Phloroglucinol