Documentos
262501
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methyl-2-pentene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-methyl-3-pentene, 2-Methyl-5-bromo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentenyl bromide, 5-Bromo-2-methyl-2-pentene, 5-Bromo-2-methylpent-2-ene, Homoprenyl bromide, Prenylmethyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
163.06
Beilstein:
1735749
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
152-154 °C (lit.)
densidade
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCBr
InChI
1S/C6H11Br/c1-6(2)4-3-5-7/h4H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-methyl-2-pentene has been used in the synthesis of:
  • geranlol-3-14C
  • penifulvin A, a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tanja Gaich et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 452-453 (2009-01-15)
Herein we report the first total synthesis of Penifulvin A, a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure. Penifulvin A is a potent insecticide against the fall armyworm Spodoptera frugiperda which causes enormous damage in the US by consuming foliage of
Biosynthesis of the vinca alkaloids. The incorporation of geraniol-3-14C into catharanthine and vindoline.
Leete E and Ueda S.
Tetrahedron Letters, 7(40), 4915-4918 (1966)