Documentos Principais
305863
Sigma-Aldrich
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
92-95 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
chave InChI
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guy Bertrand Djigoué et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(1), 914-933 (2013-01-25)
We synthesized two series of androstane derivatives as inhibitors of type 3 and type 5 17β-hydroxysteroid dehydrogenases (17β-HSDs). In the first series, four monospiro derivatives at position C17 were prepared from androsterone (ADT) or epi-ADT. After the protection of the