1068004
USP
Betamethasone sodium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Betamethasone 21-phosphate disodium
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betamethasone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
chave InChI
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solution during the assay and identification by using liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Dexamethasone Sodium Phosphate
- Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate Injectable Suspension
- Betamethasone Sodium Phosphate
- Betamethasone Sodium Phosphate Injection
Implicações do diagnóstico
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney,Endocrine system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)