BP598
Diclofenac diethylamine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diclofenac diethylamine salt, N-Ethylethanamine 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diclofenac
Formulário
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-].[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.C4H11N/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;1-3-5-4-2/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
ZQVZPANTCLRASL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)