Documentos Principais
BP828
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
278.13
Beilstein:
1538309
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
API family: aceclofenac
família API
aceclofenac, diclofenac
Formulário
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
chave InChI
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Diclofenac Diethylamine Gel
  • Diclofenac Prolonged-release Tablets
  • Diclofenac Gastro-resistant Tablets
  • Diclofenac Prolonged-release Capsules
  • Embalagem
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)